Merck
HPLC Analysis of Isoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C )
HPLC Analysis of Isoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C ) application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm