Merck
HPLC Analysis of Folinic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Folinic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Folinic acid calcium salt hydrate
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:1:0.5, A:B:C)
flow rate
2 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol