Merck
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Flurbiprofen
cyclooxygenase inhibitor
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
2-propanol
99.5%, HPLC grade
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] isopropanol; [C] trifluoroacetic acid (95:5:0.1, A:B:C)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
3 μL
sample
1 g/L in methanol