Merck
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm