HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle sizeCONDITIONS
column
TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate
1 mL/min
column temp.
60 °C
detector
RI
sample preparation
distilled water
Descrição
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation