Merck
HPLC Analysis of 3,4-Dihydroxyphenylalanine (DOPA) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of 3,4-Dihydroxyphenylalanine (DOPA) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol