Merck
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5 application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Piroxicam
meets USP testing specifications
2-Aminopyridine
PESTANAL®, analytical standard
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium formate, pH=3; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
pressure
1635 psi (113 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 230 nm
injection
5 μL
sample
100 μg/mL Piroxicam and 10 μg/mL 2-AMP in mobile phase