Merck
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax suitable for GC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Omegawax Column Test Mix
50 μg/mL in hexane, analytical standard
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven
50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 270 °C
detector
helium, 40 cm/sec
injection
1 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D. FocusLiner inlet liner (no taper)
sample
B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
Descrição
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
null