GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SLB®-IL100
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Mix de FAME de 37 componentes Sulpeco
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mLCONDITIONS
column
SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven
50 °C, 3.0 °C/min to 240 °C
inj. temp.
240 °C
detector
FID, 240 °C
carrier gas
helium, 40 cm/sec constant
injection
1 μL 50:1 split
sample
Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), analytes at concentrations indicated in methylene chloride