Voltar
Sensor de água
Products
Categoria de produto
sensors (6)
Marca
Milli-Q (6)
Diâmetro (mm)
Comprimento (m)
Compatibilidade
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
ZFWATDET2
Sensor de água,
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
Expandir
Ver preços
ZWATSENA1
Sensor de água,
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q
®
IQ/IX/EQ/SQ series.
Expandir
Ver preços
TANKLK001
Sensor de água,
For use with RiOs
™
and Elix
®
water purification systems
Expandir
Ver preços
ZFWATDET4
Sensor de água,
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Expandir
Ver preços
ZFWATDET1
Sensor de água,
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 120 V, 60 Hz
Expandir
Ver preços
TANKLKXL1
Sensor de água,
For high volume water purification systems