Merck
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
Fórmula linear:
(CH3)3CNHOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
125.60
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Classe da estrutura Markush