Merck
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Categoria de produto
Marca
Espectro de atividade
Composição química
Nível de qualidade
Modo de ação
Isômero óptico
Método de esterilização
Técnica