Merck
2-Butoxyethyl acetate 99%
2-Butoxyethyl acetate
2-Butoxyethyl acetate 99%
Sinônimo(s):
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-Butoxyethyl acetate
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Products
Categoria de produto
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Nível de qualidade