Voltar
1,3,5-Tribromobenzene
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
6
H
3
Br
3
Número CAS:
626-39-1
Peso molecular:
314.80
Número CE:
210-947-3
Products
Categoria de produto
building blocks (1)
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade
Grupo funcional
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
140066
1,3,5-Tribromobenzene,
98%