V900694
Trimesic acid
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinônimo(s):
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
94%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3