V900446
MOPSO
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
β-Hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
6.2-7.6
pKa
6.9
solubilidade
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1