V900435
D-(+)-Maltose
Vetec™, reagent grade
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?