Documentos Principais
V900420
Sigma-Aldrich
Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae
Vetec, reagent grade
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3