V900406
L-Serine
≥99%, Vetec™
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
product name
L-Serine, Vetec™, reagent grade, ≥99%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
powder
cor
white to off-white
pf
222 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1