V900399
L-Cysteine hydrochloride
≥98%, , Vetec™
About This Item
product name
L-Cysteine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1