V900291
BES
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hidroxietil)taurina, Ácido N,N-bis(2-hidroxietil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
faixa de pH útil
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?