V900073
DL-Malic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
grau
reagent grade
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
644 °F
pf
131-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
397.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
203 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)