V800391
Sodium nitrate
LR, ≥98%
Sinônimo(s):
Chile salpeter
About This Item
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
crystalline powder
pH
5.5- 8.0 (20 °C, 50 g/L)
pf
306 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash