V800358
Nitrato de prata
AR, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
5.8 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.9%
forma
solid
pf
212 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3