V800352
Gel de sílica
GF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Vetec™
forma
solid
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
10.0-15.0% calcium sulfate
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.02%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2