V800246
Manganese(II) acetate tetrahydrate
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Manganous acetate
About This Item
grau
LR
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
densidade
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2