V800146
Fosfato de sódio
LR, ≥98%
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
powder
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1