1724441
USP
Ziprasidone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5,5′-Bis[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6,6′-dichloro-1,1′,3,3′-tetrahydro-3-hydroxy-[3,3′-bi-2H-indole]-2,2′-dione, 5,5′-Bis{2-[4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6,6′-dichloro-3-hydroxy-3,3′-biindoline-2,2′-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ziprasidone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C42H40Cl2N8O3S2/c43-31-23-33-29(21-25(31)9-11-49-13-17-51(18-14-49)38-27-5-1-3-7-35(27)56-47-38)37(40(53)45-33)42(55)30-22-26(32(44)24-34(30)46-41(42)54)10-12-50-15-19-52(20-16-50)39-28-6-2-4-8-36(28)57-48-39/h1-8,21-24,37,55H,9-20H2,(H,45,53)(H,46,54)
chave InChI
JXXKGHVYXULCTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)