1724420
USP
Ziprasidone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-{2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl}-6-chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ziprasidone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCc3cc4c(cc3Cl)NC(=O)C4=O
InChI
1S/C21H19ClN4O2S/c22-16-12-17-15(19(27)21(28)23-17)11-13(16)5-6-25-7-9-26(10-8-25)20-14-3-1-2-4-18(14)29-24-20/h1-4,11-12H,5-10H2,(H,23,27,28)
chave InChI
VWHQRPYTDLERQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ziprasidone Capsules
- Ziprasidone Hydrochloride
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)