1711440
USP
Verapamil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Veratryl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
verapamil
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)