1711268
USP
Venlafaxine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride, Effexor
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
venlafaxine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
chave InChI
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard, system suitability, and standard stock solution for assay, impurity analysis, and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Venlafaxine Hydrochloride
- Venlafaxine Tablets
- Venlafaxine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Desvenlafaxine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)