1711224
USP
Vecuronium bromide Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetyloxy-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vecuronium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-30-28(34(4)17-9-6-10-18-34)20-26-24-12-11-23-19-29(36)27(33-15-7-5-8-16-33)21-32(23,3)25(24)13-14-31(26,30)2;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
chave InChI
UPUCOGXSWOPTGS-FMCCZJBLSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Vecuronium Bromide
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)