1711031
USP
Vasicine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vasicine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2
chave InChI
YIICVSCAKJMMDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)