1685500
USP
2-[N-(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]benzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C15H11ClF3NO/c16-11-6-7-13(20-9-15(17,18)19)12(8-11)14(21)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,20H,9H2
chave InChI
MKBQTVZIYPYTSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3