1683537
USP
Triethyl Aconitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Triethyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate)
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante/nome comercial
USP 1683537
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H18O6/c1-4-16-10(13)7-9(12(15)18-6-3)8-11(14)17-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+
chave InChI
IDDWGDKSBYYEPL-VQHVLOKHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Triethyl Citrate
- Acetyltriethyl Citrate
Nota de análise
USP issued SDS can be found here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3