1673500
USP
Trazodone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trazodone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
chave InChI
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Trazodone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)