1672600
USP
Tramadol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tramadol
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
chave InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tramadol Hydrochloride Tablets
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
- Tramadol Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Tramadol Hydrochloride Compounded Oral Suspension
- Tramadol Hydrochloride Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Compounded Oral Suspension
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)