1644003
USP
Terpin hydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-Menthane-1,8-diol monohydrate, cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terpin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
chave InChI
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Terpin Hydrate and Codeine Oral Solution
- Terpin Hydrate Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)