1643361
USP
Taurine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
taurine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
chave InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Separation of Sucrose; Taurine