Documentos Principais
1636800
USP
Allyl sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Fórmula linear:
(CH2=CHCH2)2S
Número CAS:
Peso molecular:
114.21
Beilstein:
1736016
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
pf
−83 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)