1619039
USP
Spironolactone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17α-(2-Carboxyethyl)testosterone γ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
spironolactone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CCC(=O)C=C5CC4)C)CC3)CC2)C)CCC1=O
InChI
1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
chave InChI
UWBICEKKOYXZRG-WNHSNXHDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)