1597504
USP
Quininone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(8α)-6′-Methoxycinchonan-9-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quinine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N21C(CC(C(C2)C=C)CC1)C(=O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19H,1,7,9-10,12H2,2H3
chave InChI
SRFCUPVBYYAMIL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Quinidine Sulfate
- Quinine Sulfate
- Quinidine Gluconate
- Quinidine Gluconate Injection
- Quinidine Sulfate Tablets
- Quinine Sulfate Capsules
- Quinine Sulfate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)