1568506
USP
L-Proline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proline
fabricante/nome comercial
USP
pf
228 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solution during the impurity analysis by using thin layer chromatography according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Proline
- Histidine
- Threonine
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1