1545012
USP
Plastic additive 10
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Distearyl 3,3′-thiodipropionate, 3,3′-Thiodipropionic acid di-n-octadecyl ester, Dioctadecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid distearyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
chave InChI
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
458.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
237 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)