1483505
USP
Oxprenolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-1-(2-Allyloxyphenoxy)- 3-isopropylamino-2-propanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxprenolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
chave InChI
COAJXCLTPGGDAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Tartrate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3