1478119
USP
Ofloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ofloxacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(N2CCNCC2)C(OCC3C)=C(N3C=C(C(O)=O)C4=O)C4=C1
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
chave InChI
WKRSSAPQZDHYRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)