1477003
USP
Nystatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nystatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
chave InChI
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Aplicação
Also used to prepare standard, and system suitability solution for the assay, composition analysis and content uniformity by using liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Nystatin, Neomycin Sulfate, Thiostrepton, and Triamcinolone Acetonide Ointment
- Nystatin Oral Suspension
- Nystatin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Nystatin acts against fungi, yeasts and molds.
Atenção
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)