1468501
USP
Norepinephrine bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate, L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
norepinephrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
chave InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Norepinephrine Bitartrate
- Norepinephrine Bitartrate Injection
- Epinephrine
- Racepinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Articaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
- Racepinephrine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)