1445642
USP
Moexipril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
moexipril
fabricante/nome comercial
USP
pf
280-285 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3