1414003
USP
Methotrexate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methotrexate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
chave InChI
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
Aplicação
- Methotrexate Injection
- Methotrexate Tablets
- Methotrexate for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)